Learn More
Fisherbrand™ Filtro final esterilizable en autoclave
Elimina las bacterias y facilita el proceso de purificación y filtrado del agua. Los filtros finales esterilizables en autoclave Fisherbrand™ pueden someterse a una esterilización en autoclave periódica, 30 minutos a 121 °C o 10 minutos a 134 °C.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
Descripción
- Membrana con tamaño de poro de 0,8 a 0,2 μm.
- Filtración de bacterias > 0,22 μm y 98 % de bacterias > 0,12 μm.
- Para colocar en la salida de montaje
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Depende de la calidad de la entrada de agua | |
Polipropileno | |
17 cm | |
FLF | |
60°C | |
Filtro FLF | |
6,6 cm |
No | |
60 l/h | |
0,8-0,22 μm | |
Para la purificación del agua, producción de agua estéril, sujeto a pases periódicos en un autoclave | |
1 unidad | |
60 °C | |
17 cm | |
65 kg |