Learn More
Kartell™ Micropipette Filter Tip
Incase of over-aspiration these tips feature orifices that are sized to completely empty the tip. Kartell™ Micropipette Filter Tip eliminates cross-contamination of samples and is compatable with most micropipette brands.
201.00€ - 334.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12523247
|
Kartell™
0963100 |
101 μl a 1000 μl |
225.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12583247
|
Kartell™
0963700 |
5 μl a 300 μl |
334.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12563247
|
Kartell™
0963500 |
1 μl a 100 μl |
201.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Includes a filter
- DNA-free
- RNA-free
- Cadmium-free
- Apyrogenic
- Sterilized by gamma radiation
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Designed for use in molecular biology, cell cultures, bacteriology, virology, immunology and radioimmunology
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
CE/IVD | |
Radiación gamma | |
Punta |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Biología molecular, cultivos celulares, bacteriología y mucho más | |
Gradilla ster. | |
Polipropileno |