Learn More
Kartell™ Micropipette Filter Tip
Incase of over-aspiration these tips feature orifices that are sized to completely empty the tip. Kartell™ Micropipette Filter Tip eliminates cross-contamination of samples and is compatable with most micropipette brands.
Marca: Kartell™ 0963500
114.89 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.61100kg
Descripción
- Incluye un filtro
- Sin ADN
- Sin RNA
- Sin cadmio
- Apirogénico
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos
- Diseñado para su uso en biología molecular, cultivos celulares, bacteriología, virología, inmunología y radioinmunología
Especificaciones
1 μl a 100 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Biología molecular, cultivos celulares, bacteriología y mucho más | |
Gradilla ster. | |
Kartell™ PL100, Gilson™ | |
Punta |
Con filtro | |
Natural | |
CE/IVD | |
Radiación gamma | |
Punta con filtro | |
Sí | |
Polipropileno |