Learn More
Kartell™ Punta con filtro de polipropileno
En caso de aspiración excesiva, estas puntas tienen orificios que están dimensionados para vaciar completamente la punta. La punta de filtro de micropipeta Kartell™ elimina la contaminación cruzada de las muestras y es compatible con la mayoría de las marcas de micropipetas.
Marca:  Kartell™ 0963900
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10796722
  • 334.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Incluye un filtro
  • Sin ADN
  • Sin RNA
  • Sin cadmio
  • Apirogénico
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos
  • Diseñado para su uso en biología molecular, cultivos celulares, bacteriología, virología, inmunología y radioinmunología