Learn More
Kartell™ Micropipette Filter Tip
Incase of over-aspiration these tips feature orifices that are sized to completely empty the tip. Kartell™ Micropipette Filter Tip eliminates cross-contamination of samples and is compatable with most micropipette brands.
Marca: Kartell™ 0963100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Incluye un filtro
- Sin ADN
- Sin RNA
- Sin cadmio
- Apirogénico
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos
- Diseñado para su uso en biología molecular, cultivos celulares, bacteriología, virología, inmunología y radioinmunología
Especificaciones
De 101 a 1000 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
CE/IVD | |
Eppendorf™, Gilson™, Socorex™, Biohit™, Nichiryo™, Brand™, Hamilton™ | |
Radiación gamma |
Con filtro | |
Natural | |
PP (polipropileno) | |
Biología molecular, cultivos celulares, bacteriología y mucho más | |
Punta | |
Gradilla ster. |