Learn More
Cole-Parmer™ Carcasa y sumidero de filtro de polipropileno de extremo abierto doble
La carcasa de filtro de alta pureza de polipropileno de doble extremo abierto y sumidero Cole-Parmer™ son una solución rentable resistente a la adhesión bacteriana.
Marca: Cole-Parmer™ 01508-27
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
Descripción
- Carcasa económica de alta pureza.
- Materiales de polipropileno puro con superficies de contacto ultrasuaves para evitar la adhesión bacteriana y la acumulación.
- También es adecuado para aplicaciones de fluidos agresivos.
- Más barato que los diseños de fluoropolímero o acero inoxidable.
- Las carcasas incluyen puertos de entrada, salida y sumidero con tapón de 0,6 cm (1/4 in) para el muestreo o control de la presión diferencial.
- Adecuado a 38 °C.
- Presión máxima: 100 psig
- Junta de Viton™
Especificaciones
10 in | |
De 12 a 20 impulsos/min | |
Carcasa de filtro | |
De 1 a 10 GPM | |
Viton™ | |
0,75 in | |
38 °C | |
Diám. ext. de la carcasa: 13,02 cm |
Carcasa y sumidero de polipropileno de doble extremo abierto | |
Cartuchos con ambos extremos abiertos, 25,40 cm (10 pulg) | |
Máx: 100 psi | |
Evita la adhesión bacteriana, para aplicaciones de fluidos agresivos, carcasa económica de alta pureza | |
Dos tapones, un tapón de drenado y una junta tórica Viton™ | |
Polipropileno puro con superficie de contacto ultrasuave | |
Carcasa: 31,12 in |