Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga de polipropileno LoBind para ADN
Utilice estos tubos para aplicaciones de ADN o ARN en análisis forense, micromatrices, secuenciación de última generación, clonación genética y biología molecular general. Los tubos de microcentrífuga de polipropileno DNA LoBind Eppendorf™ no incorporan revestimiento de la superficie y ofrecen una durabilidad de centrifugación alta.
14.96€ - 27.17€
Especificación
Material Polypropylene
Material del tapón Polipropileno
Color Transparente
Máx. Máx. máx. 30000xG
Para utilizar con (aplicación) DNA LoBind consumables are perfect for DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10686313 Eppendorf™
0030108035
0.5 ml 27.17€
paquete de 250 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock 5
Añadir a la cesta
10051232 Eppendorf™
0030108051
1.5 ml 14.96€
paquete de 250 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock 46
Añadir a la cesta
10031282 Eppendorf™
0030108078
2mL 17.93€
paquete de 250 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni ATP (grado PCR*)
  • Menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (alta concentración de sal, fragmentos de ADN)
  • Tipo PP especial fabricado bajo condiciones optimizadas
  • Disponibles como tubos Safe-Lock™ de 0.5 ml, 1.5 ml y 2 ml
  • Alto grado de transparencia
Especificación
Especificación
Polypropylene
Transparente
DNA LoBind consumables are perfect for DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology
Polipropileno
30000xG
250 Tubes (5 bags of 50)