Learn More
Cole-Parmer™ Tubos de cultivo de polipropileno
Tubos de cultivo no estériles y sin tapones
Marca:  Cole-Parmer™ 63600-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11838641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Polipropileno de color natural
  • No estériles, sin tapón
  • 17 mm × 100 mm (Diám × Al)
Especificaciones
Especificaciones
17 mm
Tubos de cultivo sin tapones y con paredes resistentes a prueba de roturas
100 mm
No estéril
No
17 mm de diámetro
Natural
Polipropileno
16 mL