Learn More
Simport™ Viales criogénicos de polipropileno
Diseñados para almacenar material biológico, células humanas o de animales a temperaturas bajas de hasta – 196 °C. Los viales criogénicos de polipropileno Simport™ garantizan un cierre igualmente seguro tanto a temperatura ambiente como a temperaturas criogénicas bajas.
Marca:  Simport™ T311-2
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10407362
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Capinserts are available for color-coding
  • Vertical ribs facilitate cap removal
  • Silicone washer
  • Super-fast 1 1/4 turn thread design
  • Both cap and tube are made of same polypropylene material, therefore same coefficient of expansion
  • ensures secure seal at all temperatures
  • Thick wall makes vial almost unbreakable
  • Large white marking area
  • Excellent clarity makes sample easy to see
  • Round bottom
  • Very easy to empty contents completely