Learn More
Eppendorf™ Puntas Combi de polipropileno
Satisfaga todas las necesidades de cualquier laboratorio moderno con estas puntas. Las puntas Combitip de polipropileno Eppendorf™ funcionan de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, siempre dispensan el volumen correcto independientemente de la densidad del líquido y sus características de flujo.
Marca:  Eppendorf™ 0030089910
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12636157
  • 119.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sin agentes deslizantes Reconocimiento del tamaño de la punta mediante código de colores Geometría de embudo desde el cilindro al borde; previene el daño a los guantes y garantiza una manipulación cómoda Función de acuerdo con el principio
• De desplazamiento positivo Diseño alargado para un vaciamiento completo de todos los tubos comunes Graduaciones optimizadas para visibilidad del volumen líquido Reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen Diseño en 3D del
• Borde superior para un reconocimiento sencillo Intervalo máximo ofrecido por nueve tamaños de volumen (0,1 ml a 50 ml) Almacenamiento sin polvo
Especificaciones
Especificaciones
Eppendorf™
Non-Filtered
Eppendorf™ Pipettor