Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tapón de polipropileno con revestimiento de PTFE soldado ultrasónicamente
Para su uso con tubos de rosca de centrífuga y de cultivo
479.00€ - 660.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca |
---|---|
Material de revestimiento | PTFE, caucho |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para autoclaves repetidos, para ofrecer un sistema de cierre óptimo |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11532672
|
DWK Life Sciences
73808-15415 |
15-415 |
479.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11522672
|
DWK Life Sciences
73808-13415 |
13-415 |
660.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Proporciona un excelente sistema de cierre capaz de mantener el revestimiento tras varias operaciones de esterilización en autoclave
- La superficie con revestimiento de PTFE del revestimiento expuesto es resistente a productos químicos y compatible con disolventes sensibles, corrosivos y volátiles
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
Para autoclaves repetidos, para ofrecer un sistema de cierre óptimo |
PTFE, caucho | |
Polipropileno | |
Viales de análisis de agua de la EPA, tubos para centrífuga y de cultivo de rosca |