Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave de polipropileno transparentes
Diseñadas para ser robustas, flexibles, finas y resistentes a perforaciones. Las bolsas esterilizables en autoclave transparentes de polipropileno Fisherbrand™ resisten temperaturas elevadas para la esterilización en autoclave.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11583342
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para esterilización de alta temperatura (134 °C) hasta un máximo de 140 °C
  • Grosor de 40 μm
  • Bolsas de polipropileno para altas temperaturas para la descontaminación y la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes
  • Para la eliminación segura de residuos biológicos
  • Diseñadas específicamente para la eliminación de residuos contaminados en autoclaves o incineradoras
  • Impresas con un aviso de peligro biológico