Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave de polipropileno transparentes
Diseñadas para ser robustas, flexibles, finas y resistentes a perforaciones. Las bolsas esterilizables en autoclave transparentes de polipropileno Fisherbrand™ resisten temperaturas elevadas para la esterilización en autoclave.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para esterilización de alta temperatura (134 °C) hasta un máximo de 140 °C
- Grosor de 40 μm
- Bolsas de polipropileno para altas temperaturas para la descontaminación y la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes
- Para la eliminación segura de residuos biológicos
- Diseñadas específicamente para la eliminación de residuos contaminados en autoclaves o incineradoras
- Impresas con un aviso de peligro biológico