Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Braided Cord
Sampling Systems™ Polypropylene Braided Cord is used to help lower the bucket of the Enviro Dipper.
19.90€ - 87.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cable Trenzado |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Enviro Dipper |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15839351
|
Sampling Systems™
5070P-10 |
10 m |
19.90€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849351
|
Sampling Systems™
5070P-25 |
25 m |
45.55€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859351
|
Sampling Systems™
5070P-50 |
50 m |
87.80€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with an Enviro Dipper
- Polypropylene construction
Especificaciones
Cable Trenzado | |
Polipropileno | |
Enviro Dipper |