Learn More
Ratiolab™ Punta de pipeta E azul de polipropileno
Utilice estas puntas de pipeta para una manipulación de líquidos sencilla y segura en las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta azules de polipropileno E Ratiolab™ son ideales para las pipetas mono o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
Marca:  Ratiolab™ 2100610
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10789521
  • 9.55€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a la forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Disponible preesterilizada y sin esterilizar
  • Excelente transparencia y superficies de alta calidad4
  • Humedecimiento residual mínimo
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
  • Volúmenes de punta orientados a la práctica
Especificaciones
Especificaciones
Universal Fit Pipettor
100 to 1000μL
6.9cm
Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado
Esterilizable en autoclave.
Bulk
Azul
PP (Polypropylene)
Con certificado CE y VID
Pipeta mono o multicanal