Learn More
Cole-Parmer™ Carcasa de filtro de bolsa de polipropileno
Ideal para agua, ácidos, soluciones de siembra en placa, productos químicos corrosivos, productos alimenticios y mucho más
Marca:  Cole-Parmer™ 01510-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11755738
  • 348.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye una junta tórica Buna-N, un manómetro, una llave, puerto de ventilación de 0,6 cm (1/4 in) con tapón una válvula de drenaje de 0,9 cm (3/8 in).
Especificaciones
Especificaciones
75,7 l/min (20 gal/min)
10 pulg
38 °C
10 pulg
33,34 in
6 pulg
Polipropileno
100 psi
Carcasa de filtro de bolsa de polipropileno
25,4 cm
84,7 cm
15,24 cm
Certificados
Ver productos accesorios