Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
 Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ se han diseñado específicamente para la química analítica.
Marca:  Kartell™ 0014500
Detalles adicionales : Peso : 0.00180kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10050951
Cantidad Precio
1 1.80€ / cada uno
20 1.51€ / cada uno
Envío estimado: 17-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
  • Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
  • Lados en ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo por presión
  • Resiste temperaturas de 135°hasta C durante períodos cortos
  • Esterilizable en autoclave a 121°C durante 20min
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
27mm
Polipropileno
37 mm
3,5 ml
56,3 mm
Adecuado para productos alimenticios