Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
 Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ se han diseñado específicamente para la química analítica.
Marca:  Kartell™ 0014600
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439592
Cantidad Precio
1 1.35€ / cada uno
20 1.16€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Takes standard size filter paper
  • 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
  • Withstands temperatures up to 135°C for short periods
  • Autoclavable at 121°C for 20min
  • Suitable for foodstuff
Especificaciones
Especificaciones
37 mm
37 mm
63.4 mm
5 mm
Adecuado para productos alimenticios
10 ml