Learn More
Kimberly-Clark™ Monos de polipropileno A71
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Aprobado como equipo de diseño complejo (Categoría 3) - que ofrece protección a los niveles especificados para el tipo 3, 4 y 5 por CEN.
- Color amarillo muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
- Ideal para trabajar con productos químicos peligrosos: Protección contra salpicaduras de líquidos, aerosoles y productos químicos secos, aerosoles y polvos en áreas de limpieza y mantenimiento industriales a baja presión.
- Ropa de protección de un solo uso para mejorar la seguridad y la comodidad en zonas de alto riesgo: crea una barrera hermética a los líquidos y los aerosoles contra salpicaduras químicas nocivas, líquidos o partículas de polvo.
- Adecuado para su uso como protección contra agentes infecciosos y biopeligros.
- Adecuado para su uso como protección contra partículas sólidas y partículas contaminación radiactiva.
- Tratado como antiestático.
- Aprobado por EN 1073-2 para la protección contra el polvo radioactivo.
- Antiestático por EN 1149-1 para áreas críticas.
Especificaciones
Tipo de producto | Monos A71 |
Tamaño | Grande |
Color | Amarillo |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | Elástico |
Para utilizar con (aplicación) | Químicos peligrosos. |