Learn More
Kimberly-Clark™ Monos de polipropileno A71
Catalog Number 12621396
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A71 Chemical Spray Protection Coveralls create a spray-tight and liquid-tight barrier against harmful substances when working with hazardous chemicals.
  • Aprobado como equipo de diseño complejo (Categoría 3) - que ofrece protección a los niveles especificados para el tipo 3, 4 y 5 por CEN.
  • Color amarillo muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
  • Ideal para trabajar con productos químicos peligrosos: Protección contra salpicaduras de líquidos, aerosoles y productos químicos secos, aerosoles y polvos en áreas de limpieza y mantenimiento industriales a baja presión.
  • Ropa de protección de un solo uso para mejorar la seguridad y la comodidad en zonas de alto riesgo: crea una barrera hermética a los líquidos y los aerosoles contra salpicaduras químicas nocivas, líquidos o partículas de polvo.
  • Adecuado para su uso como protección contra agentes infecciosos y biopeligros.
  • Adecuado para su uso como protección contra partículas sólidas y partículas contaminación radiactiva.
  • Tratado como antiestático.
  • Aprobado por EN 1073-2 para la protección contra el polvo radioactivo.
  • Antiestático por EN 1149-1 para áreas críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tipo de producto Monos A71
Tamaño Medio
Color Amarillo
Estilo de manguito Elástico
Hood Type Elástico
Para utilizar con (aplicación) Químicos peligrosos.