Learn More
Kimberly-Clark™ Monos de polipropileno A10
Offering CE Simple (minimal risk) protection for the user engaged in light duty tasks and basic contamination control. Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A10 Light Duty Coveralls with Hood are manufactured from spunbond polypropylene material. 
Marca:  Kimberly-Clark™ 95670
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12681476
  • 258.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
06-07-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin silicona y empaquetados individualmente
  • Reduce el riesgo de estrés por calor
  • Cierre a presión en la parte delantera
  • Costuras triples para mayor protección contra el desgarro
  • Ofrece libertad de movimiento total con un cómodo diseño y puños, tobillos y cintura elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Monos A10
2XL
7,98 kg