Learn More
Kartell™ Conectores de 4 vías de polipropileno
For use with plastic or rubber tubing.
Marca:  Kartell™ 7141000
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12519776
  • 28.48€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
24-03-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Su forma es fuerte y resistente
  • Resistentes a los productos químicos y a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
3,5 mm
Polipropileno
Orificio de 1,5mm
Natural
Esterilizables en autoclave
10/paq.
4 Vías cruzadas