Learn More
Kartell™ Conectores de 4 vías de polipropileno
For use with plastic or rubber tubing.
Marca: Kartell™ 0141600
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Su forma es fuerte y resistente
- Resistentes a los productos químicos y a la corrosión
Especificaciones
CE IVD | |
Esterilizable en autoclave | |
100/paq. | |
4 Vías cruzadas |
15 mm | |
Polipropileno | |
Orificio de 11,6mm | |
Natural |