Learn More
Kartell™ Conectores de 4 vías de polipropileno
For use with plastic or rubber tubing.
Marca:  Kartell™ 7141200
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12569756
  • 16.80€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Su forma es fuerte y resistente
  • Resistentes a los productos químicos y a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
Esterilizable en autoclave
10/paq.
4 Vías cruzadas
8 mm
Polipropileno
Orificio de 4,6mm
Natural