Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene 4-Way Connectors
For use with plastic or rubber tubing.
Marca:  Kartell™ 7141300
Detalles adicionales : Peso : 0.02340kg
Código de producto. 12529776
  • 49.65€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sturdy shape provides strength
  • Chemical and thermal resistant
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
Autoclavable
10/Pk.
4-way cross
10 mm
Polypropylene
7mm Bore
Natural