Learn More
Kartell™ Polypropylene 120° 'Y' Shaped Tapered Connectors
The ideal leak-proof solution for connecting tubes. Kartell™ 120° 'Y' Shaped Tapered Connectors are useful for straight connecting tubes of various diameters.
Marca:  Kartell™ 7053200
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
Código de producto. 12573377
  • 27.10€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Y shaped
  • Three tips separated by 120°
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
Autoclavable
10 pcs.
9.6mm Bore
White
14/15/16 mm
Polypropylene
9.6mm Bore
Y