Learn More
Hamilton™ Electrodo BNC de ORP poliplástico
El electrodo BNC de ORP poliplástico tiene un eje de plástico a prueba de roturas que lo hace ideal para la medición portátil. Es un excelente sensor para la medición en agua y aguas residuales.
Marca:  Hamilton™ 238384
Detalles adicionales : Peso : 0.16500kg
Código de producto. 12301848
  • 168.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistente, no requiere mantenimiento
  • Electrodo combinado
  • Eje de plástico a prueba de roturas
  • Excelente para agua y aguas residuales
  • Número de serie, certificado
Especificaciones
Especificaciones
Cable fijo/BNC
AG/AgCI
3,3 ft
1 m
De -2000 mV a +2000 mV
Electrodo combinado de ORP
De 0 °C a 60 °C
12 mm
4,7 in
120 mm
Eje de plástico
Membrana esférica
Solución de almacenamiento Hamilton o 3 M KCl
Electrodo de ORP