Learn More
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Marca:  Honeywell Research Chemicals 208213-100G
Detalles adicionales : CAS : 8017-16-1 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15611830
  • 39.82€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
2.06g/mL at 25°C
MFCD00084480
115% H3PO4 basis
Polyphosphoric Acid
300°C
Liquid
Hn+2PnO3n+1
UN3264
Reagent grade
8017-16-1
Colorless
Especificaciones
Polyphosphoric Acid
100g
Reagent grade
Hn+2PnO3n+1
UN3264
Poly Bottle
300°C
Colorless
8017-16-1
115% H3PO4 basis
MFCD00084480
2.06g/mL at 25°C