Learn More
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyphosphoric Acid |
Color | Colorless |
Punto de ebullición | 300°C |
Densidad | 2.06g/mL at 25°C |
Envase | Poly Bottle |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | Hn+2PnO3n+1 |
Forma física | Liquid |
Número UN | UN3264 |
Porcentaje de pureza | 115% (H3PO4 basis) |