Learn More
Polifenilmetilsiloxano, P.M. 2500-2700, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059377
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9005-12-3
136.23
MFCD00146731
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9005-12-3
136.23
MFCD00146731
A biochemical for proteomics research. A novel coating for solid-phase microextraction. A polyphenylmethylsiloxane for use in skincare, suncare, color cosmetic, hair care, and antiperspirant / deodorant applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyphenylmethylsiloxane
Nombre de nota M.W. 2,500 to 2,700
Forma física Líquido
Fórmula molecular C7H8OSi
Sinónimo methylphenylsilanone, polyphenylmethylsiloxane, methylphenyl oxo silane, silane, methyloxophenyl, methyl phenyl silanone
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 50 g
Clave InChI IXKNJYSAWNJQQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC metil-oxo-fenilsilano
PubChem CID 3032548
Temperatura de inflamación 300°C (572°F)