Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas de polioximetileno
Ensures a secure connection while preventing damage to glass tubing and increasing safety in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM Conical Joint Clips are manufactured from temperature resistant polyoxymethylene (POM).
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01103719
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418212
  • 38.21€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Buenas propiedades de resorte
  • Codificado por colores según tamaño
  • No se corroe ni se dobla
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
POM
Azul
Clip
Para juntas esmeriladas cónicas