Learn More
Kartell™ Abrazaderas de polioximetileno
Fabricadas con polioximetileno para ofrecer una fricción baja y una estabilidad dimensional excelente. Las abrazaderas de polioximetileno Kartell™ están codificadas por colores según el tamaño de la articulación y proporcionan una conexión segura para articulaciones cónicas de vidrio.
Marca:  Kartell™ 3142300
Detalles adicionales : Peso : 0.02100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15885577
  • 26.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
21-09-2018
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plastic construction generates a corrosion proof device that does not scratch glass
  • Available in various colors that correspond with the joint size of the connection
  • Autoclavable
  • Safe connecction for standard-finish glass conical joints
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Yellow
Clamp
Polyoxymethylene
Standard-finish glass conical joint size: 14/23
1Pack
Videos