Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio de polygram CEL 300-25 UV254
Marca:  Macherey-Nagel™ 808043
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10586881
  • 308.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
25/Paq.
UV254
20 x 20 cm
Placa de vidrio
0,25 mm