Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar. Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
Marca:  Bel-Art™ F37120-0125
5.36 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00540kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318713
  • 6.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar.Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
  • Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Barra de agitación
Imán Alnico
FDA, ISO 9001:2008
Poligonal
0,5in
0,19in
Blanco
12 mm