Learn More
Polietileneimina, ∽ N.M. 60 000, solución acuosa al 50 % de peso, ramificada, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10592354
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
9002-98-6, 7732-18-5
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
43.07
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
9033
CHEBI:30969
aziridina
*-CCNCCN(-*)CCN-*
9002-98-6, 7732-18-5
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
43.07
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
9033
CHEBI:30969
aziridina
*-CCNCCN(-*)CCN-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine
Nombre de nota 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Densidad 1.0700g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 1 kg
Temperatura de inflamación >110°C
Porcentaje de pureza 48 to 52% (solids)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.07
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .