Learn More
Polietileneimina, ramificada, P.M. 600, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318528
460.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
43.07
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
9033
CHEBI:30969
aziridine
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
43.07
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
9033
CHEBI:30969
aziridine
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Polyethyleneimine, branched, M.W. 600 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine, branched
Color Amarillo
Nombre de nota M.W. 600
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone.
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99%
Olor Amine-like