Learn More
Alfa Aesar™ Polyethyleneimine, branched, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w aq. soln.
Marca:  Alfa Aesar™ 045024.36
Detalles adicionales : CAS : 9002-98-6 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456675
  • 604.00€ / 500 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
9002-98-6
43.069
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
aziridine
C2H5N
MFCD00803910
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
C1CN1
Especificaciones
Polyethyleneimine
9002-98-6
MFCD00803910
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
aziridine
9033
Liquid
Colorless to Yellow
500g
Branched, M.W. 50,000 to 100,000
C2H5N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
C1CN1
43.069
CHEBI:30969
Odorless
30% w/w aq. soln.
Videos
SDS Documentos