Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Frasco de lavado con etiqueta de seguridad de dos colores y de boca ancha de polietileno
Frascos de lavado de boca ancha para facilitar la recarga.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F11642-0612
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11805903
  • 29.15€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío
16-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La válvula elimina el goteo — permite la dispensación del frasco de lavado en posición vertical o invertida
  • Frasco de boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
  • Tapón de polipropileno; codificado por colores para facilitar la identificación
  • Translúcido, LDPE resistente a los disolventes
  • Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Etil acetato
Translúcido
Tapón de polipropileno verde
3/paquete
No
Ancha
500 mL
Polipropileno
53 mm
Polietileno
Frasco lavador
Verde
Tapón de polipropileno verde