Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado
Permite la dispensación del frasco de lavado en posición vertical o invertida. Los tapones de polipropileno codificados por colores del frasco de lavado de polietileno de boca ancha de cuatro colores con etiqueta de seguridad y tapón ventilado Bel-Art™ SP Scienceware™ facilitan y agilizan la identificación.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F11832-0004
44.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22936kg
Descripción
- La válvula patentada elimina el goteo y permite que el frasco se utilice en posición vertical o invertida
- Rombo de la NFPA a todo color
- Tapones de colores para una mejor identificación
- Frascos de LDPE con tapones de polipropileno
- Los frascos de hipoclorito sódico son blancos para la protección contra la luz
- Para dispensar agua y disolventes comunes
Especificaciones
Frasco lavador | |
1000 mL | |
Requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200 |
LDPE con tapón de PP | |
Agua destilada |