Learn More
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles
Catalog Number 12687775
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles are ideal for distilled water and produce a stream regulated by hand pressure.
Los frascos de lavado de polietileno Kartell™ son ideales para agua destilada y producen un flujo regulado por presión de mano.
  • Ideal para agua destilada
  • El flujo de líquido se regula mediante la presión de mano
  • La punta dispensadora proporciona un flujo ultrafino
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo
  • Adecuado para productos alimenticios
Diámetro (métrico) 60 mm
Altura (imperial) 5,51 in
Altura (métrico) 140 mm
Dispensación a través del tapón
Anchura (imperial) 2,36 in
Tipo de producto Frasco lavador
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Para agua destilada, alimentos
Material Polietileno
Línea de productos Frasco