Learn More
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
Descripción
Los frascos de lavado de polietileno Kartell™ son ideales para agua destilada y producen un flujo regulado por presión de mano.
- Ideal para agua destilada
- El flujo de líquido se regula mediante la presión de mano
- La punta dispensadora proporciona un flujo ultrafino
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 43 mm |
Altura (métrico) | 115 mm |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Para agua destilada, alimentos |
Material | Polietileno |
Línea de productos | Frasco |