Learn More
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
Descripción
Los frascos de lavado de polietileno Kartell™ son ideales para agua destilada y producen un flujo regulado por presión de mano.
- Ideal para agua destilada
- El flujo de líquido se regula mediante la presión de mano
- La punta dispensadora proporciona un flujo ultrafino
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 75 mm |
Altura (imperial) | 7,08 in |
Altura (métrico) | 180 mm |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Anchura (imperial) | 2,95 pulg |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Para agua destilada, alimentos |