Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene, UHMW
Marca:  Alfa Aesar™ 043951.A1
Detalles adicionales : CAS : 9002-88-4 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374998
  • 391.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
9002-88-4
28.054
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
6325
ethene
C2H4
MFCD00084423
ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
CHEBI:18153
C=C
Especificación
Polyethylene
9002-88-4
MFCD00084423
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
ethene
6325
Powder
1kg
UHMW
C2H4
ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
C=C
28.054
CHEBI:18153
Odorless