Learn More
Masterflex™ Polyethylene Straight Connector, pack of 100
Designed for quick and easy assembly without tools
114.00€ - 121.00€
Especificaciones
Tipo de producto Conector recto
Descripción Conector dentado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Método de esterilización Óxido de etileno
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
11709669
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
30625-87
5/16 pulg
114.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15333568
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
30626-50
5/32 pulg
117.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11799659
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
30626-55
3/16 pulg
121.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adapts from a NPT male thread to a hose barb
  • Barbed fittings are designed for quick and easy assembly without tools
  • Combine these simple, economical fittings with our flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30psi)
  • Available in packs of ten
Especificaciones
Especificaciones
Conector recto
No esterilizable en autoclave
Óxido de etileno
Conector dentado
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Translúcido