Learn More
BRAND™ Polyethylene Stopper
Polyethylene Stopper is suitable for use with centrifuge tubes.
Marca: BRAND™ 115372
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Tapón tipo tapón
- Para tubos para centrífuga
Especificaciones
Tapón | |
100 mm | |
Polietileno | |
Tubos para centrífuga 75 ml (Art n.º 115352) |