Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles
Diseñado con un sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad a prueba de perforaciones. Las bolsas de muestreo de polietileno estériles Fisherbrand™ son a prueba de fugas cuando se sellan.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Fabricadas con polietileno virgen muy resistente y flexible
- Bolsas de polietileno transparentes estériles sin juntas laterales
- Elija una zona de marcado transparente o blanca para escribir anotaciones
- Lengüetas de fácil abertura para abrir la bolsa sin tocar los bordes
- Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
- Para su uso en laboratorios en los que las muestras se deban obtener en un ambiente estéril.
Especificaciones
60 mL | |
Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril | |
Polietileno | |
Estériles |