Learn More
Kartell™ Tapones de rosca para frascos cuentagotas de polietileno
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 18
GL 25
Longitud (métrico):
16 mm
40 mm
41 mm
Descripción
Fabricados con polietileno para una mayor resistencia y flexibilidad.Los tapones de rosca para frascos cuentagotas de polietileno de Kartell™, disponibles en una variedad de tamaños y estilos de boquilla, proporcionan una solución sólida para las necesidades de caída de laboratorio.
- Disponible en boquilla larga o corta
- Se adapta a frascos estandarizadas de cuello ancho y estrecho
- Caída de precisión para mediciones exactas con boquilla larga
- Flujo continuo para llenar pequeñas cantidades con boquilla corta
- Se suministra con tapón de cierre de punta de PE para evitar derrames
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Para utilizar con (equipo) | Frascos estandarizados de cuello estrecho n.º de piezas 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 y frascos estandarizados de cuello ancho n.º de piezas 1608 - 1610 |
Longitud (imperial) | 1,574 in |
Anchura (imperial) | 0,866 in |
Tipo de producto | Tapón de rosca |
Incluye | Tapón de PE para el cierre de la punta |
Material | Polietileno |
Longitud (métrico) | 40 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 18 |