Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene, high density
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyethylene |
Nombre de nota | High density |
Forma física | Pellets |
Densidad | 0.95 g/mL |
Índice Merck | 14,7567 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in (above 80°C) aliphatic,aromatic and cycloaliphatic hydrocarbons |
Cantidad | 250 g |
Olor | Odorless |
Índice de refracción | 1.54 |