Learn More
Kartell™ Frascos cuadrados de polietileno de cuello ancho graduados
Frascos compactos ideales para almacenamiento a largo plazo de muestras.
1.45€ - 177.00€
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12308198 Ver documentos Kartell™
0060800
25 mL 18mm 9.20€
paquete de 10
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 39
Añadir a la cesta
10594914 Ver documentos Kartell™
0060900
50 mL 24 mm 1.45€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-10-2019
Añadir a la cesta
12553367 Ver documentos Kartell™
0061000
100 mL 34.5 mm 177.00€
paquete de 100
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-10-2019
Añadir a la cesta
10768335 Ver documentos Kartell™
0061400
2000 mL 58 mm 5.35€
cada uno
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Approximate graduations allow reproducible filling without using cylinders or beakers
  • Easy grip caps that can be wired down for security
  • Suitable for storing food stuff