Learn More
Kartell™ Frascos de cuello ancho graduados de polietileno Plastilab™
Catalog Number 10594914
Click to view available options
Capacidad: 50 ml
Frascos que ahorran espacio, ideales para el almacenamiento a largo plazo de muestras.
  • Las graduaciones aproximadas permiten un llenado reproducible sin usar frascos o vasos de precipitados
  • Tapas de fácil agarre que se pueden cablear para mayor seguridad
  • Adecuado para almacenar alimentos
Capacidad (métrico) 50 ml
Parámetros de certificación Reglamento de la CE 1935/2004, reglamento de la CE 10/2011
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a largo plazo de muestras
Material Polietileno
ID de cuello (métrico) 24mm
Cantidad Paquete de 100
Tipo Frasco de cuello ancho graduado
Línea de productos Frasco
Tipo de tapón Tapón de agarre
Graduated
Forma Cuadrada